N-Etil-o-toluidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43602.0100 8.43602.0500
8.43602.0100EA 73.7 EUR
8.43602.0100 8.43602.0500
N-Etil-o-toluidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Etil-o-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 212…212.5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026695
Núm. CAS: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1 II