Alcohol 2-nitrobencílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 61.6 EUR
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
Alcohol 2-nitrobencílico 97%
Alcohol 2-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007186
Núm. CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %