Alcohol 2-nitrobencílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15496.14
A15496.22
A15496.36
A15496.14EA
56.3
EUR
A15496.14
A15496.22
A15496.36
Alcohol 2-nitrobencílico ≥97%
Alcohol 2-nitrobencílico
Purity: 97%
CAS No.: 612-25-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00007186
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 270 °C Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007186 Núm. CAS: 612-25-9 EINECS: 210-302-6 |