Alcohol 3-nitrobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (3-Nitrophenyl)methanol
A15040.14 A15040.22
A15040.14EA 56.5 EUR
A15040.14 A15040.22
Alcohol 3-nitrobencílico ≥98%
Alcohol 3-nitrobencílico
Purity: 98% CAS No.: 619-25-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5755 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 175-180°/3mm Beilstein Reference: 2044769 MDL No.: MFCD00007273
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 175…180 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 29…33 °C
Densidad: 1,300
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007273
Núm. CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2