Alcohol 4-nitrobencílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128520250 128521000
ACRO128520250EA 40 EUR
ACRO128520250 ACRO128521000
Alcohol 4-nitrobencílico 99%
Alcohol 4-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 185 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 92…95 °C
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007376
Núm. CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %