Alcohol 4-nitrobencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15742.14
A15742.22
A15742.14EA
37.6
EUR
A15742.14
A15742.22
Alcohol 4-nitrobencílico ≥99%
Alcohol 4-nitrobencílico
Purity: 99%
CAS No.: 619-73-8
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 185°/12mm
Beilstein Reference: 1424026
MDL No.: MFCD00007376
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 185 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 92…95 °C Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007376 Núm. CAS: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |