6-Nitro-m-cresol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 36.8 EUR
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-cresol 97%
6-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007111
Núm. CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %