4-metil-2-nitrofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Nitro-p-cresol
A12009.14
A12009.22
A12009.36
A12009.14EA
47.8
EUR
A12009.14
A12009.22
A12009.36
4-metil-2-nitrofenol ≥97%
4-metil-2-nitrofenol
Purity: 97%
CAS No.: 119-33-5
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 125°/22mm
Beilstein Reference: 1868022
MDL No.: MFCD00007120
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 125 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 32…35 °C Densidad: 1,240 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007120 Núm. CAS: 119-33-5 EINECS: 204-315-6 UN: 2446 ADR: 6.1,III |