3-Nitro-p-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44285.09
44285.18
44285.09EA
95.4
EUR
44285.09
44285.18
3-Nitro-p-cresol ≥98%
3-Nitro-p-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 2042-14-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Physical Form: Powder
Odour: Phenol-like
UN No.: 2446
MDL No.: MFCD00007244
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007244 Núm. CAS: 2042-14-0 EINECS: 218-044-6 UN: 2446 ADR: 6.1,III |