2-terc-Butil-4-metoxifenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 73.5 EUR
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-terc-Butil-4-metoxifenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-terc-Butil-4-metoxifenol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 267…269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60…61 °C
Densidad: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040484
Núm. CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C