Alcohol 2-metoxibencílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 29.9 EUR
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
Alcohol 2-metoxibencílico 99%
Alcohol 2-metoxibencílico
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 248…250 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004611
Núm. CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %