Alcohol 2-metoxibencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14 A14016.22
A14016.14EA 57.3 EUR
A14016.14 A14016.22
Alcohol 2-metoxibencílico ≥99%
Alcohol 2-metoxibencílico
Purity: 99% CAS No.: 612-16-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2043673 MDL No.: MFCD00004611
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 248…250 °C
Densidad: 1,12
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004611
Núm. CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5