Alcohol 3-metoxibencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15471.14
A15471.22
A15471.14EA
47.4
EUR
A15471.14
A15471.22
Alcohol 3-metoxibencílico ≥98%
Alcohol 3-metoxibencílico
Purity: 98+%
CAS No.: 6971-51-3
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 252-254°
Beilstein Reference: 2042063
MDL No.: MFCD00004637
Formula:
C₈H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 252…254 °C Pto. de fusión: 29…30 °C Densidad: 1,112 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004637 Núm. CAS: 6971-51-3 EINECS: 230-200-5 |