Alcohol 4-metoxibencílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 41 EUR
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
Alcohol 4-metoxibencílico 98%
Alcohol 4-metoxibencílico
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 259 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 23…25,5 °C
Densidad: 1,1125 g/cm³
Pto. de inflamación: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004653
Núm. CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Índice Merck: 13,00608
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)