Alcohol 4-metoxibencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15559.0E
A15559.22
A15559.36
A15559.0EEA
509
EUR
A15559.0E
A15559.22
A15559.36
Alcohol 4-metoxibencílico ≥98%
Alcohol 4-metoxibencílico
Purity: 98%
CAS No.: 105-13-5
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 636654
Merck Reference: 14,604
MDL No.: MFCD00004653
Formula:
C₈H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 259 °C Pto. de fusión: 22…25 °C Densidad: 1,110 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004653 Núm. CAS: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Índice Merck: 14,604 |