Alcohol 2-etoxibencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (2-Ethoxyphenyl)methanol
A15477.14 A15477.22
A15477.14EA 107 EUR
A15477.14 A15477.22
Alcohol 2-etoxibencílico ≥98%
Alcohol 2-etoxibencílico
Purity: 98% CAS No.: 71672-75-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2555374 MDL No.: MFCD00004616
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 263…265 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,074
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004616
Núm. CAS: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8