Alcohol 4-etoxibencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10331.09 A10331.18
A10331.09EA 66.5 EUR
A10331.09 A10331.18
Alcohol 4-etoxibencílico ≥98%
Alcohol 4-etoxibencílico
Purity: 98% CAS No.: 6214-44-4 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00004655
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 272…274 °C
Pto. de fusión: 32…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004655
Núm. CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8