2-Metoxi-p-cresol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
413850250 413851000
ACRO413850250EA 56.1 EUR
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Metoxi-p-cresol 99%
2-Metoxi-p-cresol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 219…222 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002378
Núm. CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Índice Merck: 13,02599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %