2-Metoxi-p-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metil-2-metoxifenol, 2-Metoxi-4-metilfenol
A13603.09
A13603.18
A13603.30
A13603.09EA
32.6
EUR
A13603.09
A13603.18
A13603.30
2-Metoxi-p-cresol ≥98%
2-Metoxi-p-cresol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-51-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1862340
Merck Reference: 14,2571
MDL No.: MFCD00002378
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 g/mol Pto. Ebullición: 220…222 °C Pto. de fusión: 5…6 °C Densidad: 1.092 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002378 Núm. CAS: 93-51-6 EINECS: 202-252-9 Índice Merck: 13,02599 |