5-Metoxi-m-cresol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metil-3-metoxifenol, 3-Metoxi-5-metilfenol
H27516.06 H27516.03
H27516.06EA 149 EUR
H27516.06 H27516.03
5-Metoxi-m-cresol ≥97%
5-Metoxi-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 3209-13-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD00059261
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Pto. de fusión: 60…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059261
Núm. CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1