Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
174580500 174582500 174580010
ACRO174580500EA 43 EUR
ACRO174580500 ACRO174582500 ACRO174580010
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico 99%
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencilico
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004659
Núm. CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %