Alcohol 3,4-dimetoxibencilico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 45.2 EUR
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
Alcohol 3,4-dimetoxibencilico 96%
Alcohol 3,4-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 296…297 °C (732 mmHg)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004638
Núm. CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %