Alcohol 3,4-dimetoxibencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol veratrilico
A13396.14 A13396.22 A13396.36
A13396.14EA 42.3 EUR
A13396.14 A13396.22 A13396.36
Alcohol 3,4-dimetoxibencilico ≥97%
Alcohol 3,4-dimetoxibencilico
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Pto. Ebullición: 297…298 °C
Pto. de fusión: ∼ 22 °C
Densidad: 1,176
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004638
Núm. CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0