Alcohol 2,4-dimetoxibencilico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
170460250 170461000
ACRO170460250EA 106 EUR
ACRO170460250 ACRO170461000
Alcohol 2,4-dimetoxibencilico 99%
Alcohol 2,4-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Pto. Ebullición: 177…179 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 37…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004614
Núm. CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %