Alcohol 3,5-dimetoxibencilico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
B25138.06 B25138.14
B25138.06EA 77.1 EUR
B25138.06 B25138.14
Alcohol 3,5-dimetoxibencilico ≥99%
Alcohol 3,5-dimetoxibencilico
Purity: 99% CAS No.: 705-76-0 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 183-186°/20mm Beilstein Reference: 1866305 MDL No.: MFCD00004641
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Pto. Ebullición: 183…186 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004641
Núm. CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6