Alcohol 2,5-dimetoxibencilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
182200250 182200050
ACRO182200250EA 150 EUR
ACRO182200250 ACRO182200050
Alcohol 2,5-dimetoxibencilico 99%
Alcohol 2,5-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 122…125 °C (1 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00004615
Núm. CAS: 33524-31-1
EINECS: 251-562-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +68° to +78° (20°C, 589 nm) (1% in CHCl3)