2,4,6-Trimetoxitolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02155.06
L02155.14
L02155.06EA
99.8
EUR
L02155.06
L02155.14
2,4,6-Trimetoxitolueno ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 14107-97-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 100-105°/1mm
Beilstein Reference: 2048952
MDL No.: MFCD00008375
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 100…105 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 27…28 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008375 Núm. CAS: 14107-97-2 EINECS: 237-962-8 |