3,4,5-Trimetoxitolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A15201.06
A15201.14
A15201.18
A15201.06EA
20.8
EUR
A15201.06
A15201.14
A15201.18
3,4,5-Trimetoxitolueno ≥98%
3,4,5-Trimetoxitolueno
Purity: 98%
CAS No.: 6443-69-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 115-116°/4mm
Beilstein Reference: 1953791
MDL No.: MFCD00008397
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 115…116 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 34…38 °C Densidad: 1,082 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008397 Núm. CAS: 6443-69-2 EINECS: 229-239-0 |