Alcohol 2,4,6-trimetoxibencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H50348.03
H50348.MD
H50348.03EA
197
EUR
H50348.03
H50348.MD
Alcohol 2,4,6-trimetoxibencilico ≥97%
Alcohol 2,4,6-trimetoxibencilico
Purity: 97%
CAS No.: 61040-78-6
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 60°
MDL No.: MFCD00060356
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Pto. de fusión: 60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060356 Núm. CAS: 61040-78-6 |