Alcohol 3,4,5-trimetoxibencilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
A13071.09 A13071.18
A13071.09EA 42.3 EUR
A13071.09 A13071.18
Alcohol 3,4,5-trimetoxibencilico ≥98%
Alcohol 3,4,5-trimetoxibencilico
Purity: 98% CAS No.: 3840-31-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 228°/25mm Beilstein Reference: 2104523 MDL No.: MFCD00004639
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 36…38 °C
Densidad: 1,199
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060356
Núm. CAS: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4