2-Fenil-2-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
α,α-Dimethylbenzyl alcohol
A15580.14
A15580.22
A15580.36
A15580.14EA
74.3
EUR
A15580.14
A15580.22
A15580.36
2-Fenil-2-propanol ≥98%
2-Fenil-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 617-94-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5196
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1905012
MDL No.: MFCD00004456
Formula:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: 29…34 °C Densidad: 0,973 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004456 Núm. CAS: 617-94-7 EINECS: 210-539-5 |