1-Fenil-2-metil-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B20729.06
B20729.14
B20729.06EA
67.5
EUR
B20729.06
B20729.14
1-Fenil-2-metil-1-propanol ≥98%
1-Fenil-2-metil-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 611-69-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 124-125°/15mm
MDL No.: MFCD00065000
Formula:
C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 124…125 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: –14 °C Densidad: 0,964 Pto. de inflamación: 86 °C (187 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065000 Núm. CAS: 611-69-8 EINECS: 210-274-5 |