1-Fenil-2-metilpropan-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L03679.22
L03679.36
L03679.22EA
45.1
EUR
L03679.22
L03679.36
1-Fenil-2-metilpropan-2-ol ≥98%
1-Fenil-2-metilpropan-2-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 100-86-7
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1855608
MDL No.: MFCD00004465
Formula:
C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃ MW: 150,22 g/mol Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: 23…25 °C Densidad: 0,974 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004465 Núm. CAS: 100-86-7 EINECS: 202-896-0 |