2-Feniletanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130180010 130180025 130180050 130180100 130181000 130182500
ACRO130180010EA 79.1 EUR
ACRO130180010 ACRO130180025 ACRO130180050 ACRO130180100 ACRO130181000 ACRO130182500
2-Feniletanol 99%
2-Feniletanol
Formula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 219 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002886
Núm. CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07370
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.016 to 1.021
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test