3-Fenil-1-propanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Phenyl-1-Propanol
161310010 161312500
ACRO161310010EA 126 EUR
ACRO161310010 ACRO161312500
3-Fenil-1-propanol 98%
3-Fenil-1-propanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 455 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002950
Núm. CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %