3-Fenil-1-propanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Phenyl-1-Propanol
A13022.0B A13022.0I A13022.30
A13022.0BEA 95.4 EUR
A13022.0B A13022.0I A13022.30
3-Fenil-1-propanol ≥99%
3-Fenil-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 122-97-4 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5260 Melting Point: -18° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1857542 MDL No.: MFCD00002950
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,004
Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002950
Núm. CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6