4-Fenil-1-butanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenylbutan-1-ol
180370100 180370500
ACRO180370100EA 82 EUR
ACRO180370100 ACRO180370500
4-Fenil-1-butanol 97%
4-Fenil-1-butanol
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Pto. Ebullición: 140 °C (14 mmHg)
Densidad: 0,975 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002971
Núm. CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Optical rotation +43° to +50° (1 % in water)