4-Fenil-1-butanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13433.09
A13433.18
A13433.30
A13433.09EA
87.7
EUR
A13433.09
A13433.18
A13433.30
4-Fenil-1-butanol ≥97%
4-Fenil-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 3360-41-6
Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Formula:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH Pto. Ebullición: 138…140 °C (14 mmHg) Densidad: 0,975 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002971 Núm. CAS: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |