Alcohol bencílico para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
391220010
391220025
ACRO391220010EA
113
EUR
ACRO391220010
ACRO391220025
Alcohol bencílico para análisis
Alcohol bencílico
Formula:
C₆H₅CH₂OH Pto. Ebullición: 205 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,044 g/cm³ Pto. de inflamación: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004599 Núm. CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Índice Merck: 13,01126 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Acidity | ≤0.001 meq/g |
Alkalinity | ≤0.002 meq/g |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Halogenated compounds | ≤0.001 % (as Cl) |