Alcohol bencílico 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fenilcarbinol
41218.AK 41218.K2 41218.K7 41218.M1
41218.AKEA 60.4 EUR
41218.AK 41218.K2 41218.K7 41218.M1
Alcohol bencílico 99+% ACS
Alcohol bencílico
Purity: 99+% CAS No.: 100-51-6 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Liquid Density: 1.045 Refractive Index: 1.5400 Odour: Aromatic Melting Point: -15° Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 878307 Merck Reference: 14,1124 MDL No.: MFCD00004599
Formula: C₆H₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,045
Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Índice Merck: 14,1124
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM