Alcohol bencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fenilcarbinol
L03292.30
L03292.0B
L03292.0E
L03292.30EA
26.8
EUR
L03292.30
L03292.0B
L03292.0E
Alcohol bencílico ≥99%
Alcohol bencílico
Purity: 99%
CAS No.: 100-51-6
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Aromatic
Melting Point: -15°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 878307
Merck Reference: 14,1124
MDL No.: MFCD00004599
Formula:
C₆H₅CH₂OH Pto. Ebullición: 205 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,045 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004599 Núm. CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Índice Merck: 14,1124 |