Alcohol bencílico 97-100,5, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Fenilcarbinol
27354EEEA 725 EUR
27354EE 27354UU
Alcohol bencílico 97-100,5, GPR RECTAPUR®
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205
Pto. de fusión: –15,3 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Índice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97 - 100.5 %
Acidity Passes test
Appearance of solution Passes test
IR Spectrum Passes test
Density (20/20) 1.043 - 1.049
Peroxide value Max. 5
Índice de refracción (20°C) 1.538 - 1.541
Benzaldehyde Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Related substances Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm