Alcohol bencílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22259.0100
8.22259.1000
8.22259.2500
8.22259.9025
8.22259.0100EA
40.8
EUR
8.22259.0100
8.22259.1000
8.22259.2500
8.22259.9025
Alcohol bencílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Alcohol bencílico
Formula:
C₆H₅CH₂OH Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –15,3 °C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004599 Núm. CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Índice Merck: 13,01126 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 40 g/l (20 °C) |
Melting Point | -15.3 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Boiling Point | 205 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.03 hPa (20 °C) |
Flash Point | 101 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.54 |
Explosion Limit | 1.3 - 13 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 435 °C DIN 51794 |