Alcohol bencílico, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 275 EUR
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Alcohol bencílico, Supelco®
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15,3 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Índice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM