3-terc-Butilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0731-25G B0731-500G
TCIAB0731-25GEA 35 EUR
TCIAB0731-25G TCIAB0731-500G
3-terc-Butilfenol ≥98.0% (por GC)
3-terc-Butilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de fusión: 43 °C
Densidad: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002300
Núm. CAS: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bef2aa88ee5e057d9e1b7ada5ad2bbf6421167d&vid=e0931dbe99f613831c7d6f680e13571fcb7ddd94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency