o-Cresol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Metilfenol
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 81.7 EUR
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Cresol 99%
o-Cresol
Formula: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1.04 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002226
Núm. CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02604
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %