o-Cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Metilfenol
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
A12307.0EEA
0
EUR
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
o-Cresol ≥98%
o-Cresol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-48-7
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 81°(177°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 506917
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002226
Formula:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 190…192 °C Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 1.048 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002226 Núm. CAS: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN: 3455 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,02604 |