m-Cresol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110580010 110585000 110580025 110580100 110581000
ACRO110580010EA 195 EUR
ACRO110580010 ACRO110585000 ACRO110580025 ACRO110580100 ACRO110581000
m-Cresol 99%
m-Cresol
Formula: CH₃C₆H₄OH
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8…10 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002302
Núm. CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light red Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %