m-Cresol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 39.4 EUR
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Cresol, Supelco®
m-Cresol
Formula: CH₃C₆H₄OH
Pto. Ebullición: 202,2 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002302
Núm. CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=6c344472b0225def0f756ed68fec629a0f1350be&prid=web&clid=SAPDAM