p-Cresol 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Metilfenol
405740050
405745000
405740025
405741000
ACRO405740050EA
30.8
EUR
ACRO405740050
ACRO405745000
ACRO405740025
ACRO405741000
p-Cresol 99+%, puro
p-Cresol
Formula:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 202 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 32…34 °C Densidad: 1.034 g/cm³ Pto. de inflamación: 89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002376 Núm. CAS: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,02604 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |